Få mere at vide
Thermo Scientific™ National Target DP™ Septa
Farve:
Ivory, Red
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National Target DP Septa are precision cut to form a uniform, evaporation-resistant seal.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ivory, Red |
| Materiale | PTFE, Rubber |
| Septum | Ivory |
| Lukkestørrelse | 9 mm |