Få mere at vide
Thermo Scientific™ National Target™ Samlede hætteglas, hætte og septumsæt
Artikelnummer. 12463608
Markeringssted:
Nej
No
Yes
Lukningsfarve:
Black
Light Blue
Lyseblå
Septum:
Blå PTFE/Hvid silikone, forspaltet
Red PTFE/White Silicone
Farve:
Amber
Clear
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12463608
Brand: Thermo Scientific™ C4010018
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ National Target Assembled Vial Kits inkluderer hætteglas med påsat hætter og septa, alt pakket i praktiske bakker eller polyposer.
Thermo Scientific™ National Target Assembled Vial Kits inkluderer hætteglas med påsat hætter og septa, alt pakket i praktiske bakker eller polyposer.
  • Samlede sæt inkluderer 100 hætteglas med påsat hætter og septa
  • Pakket i praktiske hætteglasbakker med klare låg eller i polyposer
  • Hætteglasbakker kan stables for nem opbevaring
  • Hætteglasbakker holder hætteglassene oprejst for nem påfyldning og vedligeholdelse af prøverækkefølgen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Lyseblå
Oversigt klart glas; Lyseblå Kasket; PTFE/Silicone Forspaltet septum
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Farve Klar
Materiale Glas
Forspaltet Ja
Septum Blå PTFE/Hvid silikone, forspaltet
Markeringssted Nej