Få mere at vide
Thermo Scientific™ National Target engangssprøjter af plastik
Artikelnummer. 10608435
Volumen (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 mL
20 ml
30 ml
50 ml
Produkttype:
Luer-lok sprøjte
Luer-lokSyringe
Luer-slip sprøjte
Luer-slip sprøjte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10608435
Brand: Thermo Scientific™ S75103
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Brug disse engangssprøjter af plast til at dispensere små mængder væske eller til at trykfiltrere gennem vores sprøjtefiltre.
Dispenser og filtrer små mængder væske med disse engangssprøjter, der bruges sammen med Thermo Scientific™ Titan3™ eller Thermo Scientific™ Target2™ sprøjtefiltre. Thermo Scientific™ National Target All-Plastic engangssprøjter er et ideelt valg til alle sprøjtefilterapplikationer. Disse engangssprøjter har todelt konstruktion ved hjælp af polypropylen tønder og polyethylen stempler. Dette eliminerer behovet for gummi- eller syntetiske stempelpakninger og kræver ingen silikone eller oliesmøremiddel i cylinderen.
  • Vælg Luer-Slip eller Luer Lock sprøjter i kapaciteter fra 1 til 50 ml
  • Ikke-steril
  • Bulk pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyethylen (stempel), Polypropylen (tønde)
Oversigt Luer-Slip sprøjter; 3 ml kapacitet
Produkttype Luer-slip sprøjte
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 3 ml
Produktlinje Nationalt mål
Til brug med (udstyr) Sprøjtefilter
Tilslutningstype Luer-lås
Sterilitet Ikke-steril
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.