Få mere at vide
Thermo Scientific™ National Target engangssprøjter af plastik
Beskrivelse
Dispenser og filtrer små mængder væske med disse engangssprøjter, der bruges sammen med Thermo Scientific™ Titan3™ eller Thermo Scientific™ Target2™ sprøjtefiltre. Thermo Scientific™ National Target All-Plastic engangssprøjter er et ideelt valg til alle sprøjtefilterapplikationer. Disse engangssprøjter har todelt konstruktion ved hjælp af polypropylen tønder og polyethylen stempler. Dette eliminerer behovet for gummi- eller syntetiske stempelpakninger og kræver ingen silikone eller oliesmøremiddel i cylinderen.
- Choose Luer-Slip or Luer Lock syringes, in capacities ranging from 1 to 50mL
- Nonsterile
- Bulk packed
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylene (Plunger), Polypropylene (Barrel) |
| Oversigt | Luer-Slip Syringes; 30mL Capacity |
| Produkttype | Luer-slip sprøjte |
| Engangs | Single-use |
| Volumen (metrisk) | 30 ml |
| Produktlinje | National Target |
| Til brug med (udstyr) | Syringe Filter |
| Tilslutningstype | Luer Lock |
| Sterilitet | Non-sterile |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.