Få mere at vide
Thermo Scientific™ National Target engangssprøjter af plastik
Artikelnummer. 10280655
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Produkttype:
Luer-lock sprøjte
Luer-slip sprøjte
Luer-slip sprøjte
Luer-slipSprøjte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
10280655 1 ml Luer-slip sprøjte Pakke med 100
10178894 10 ml Luer-slip sprøjte Pakke med 100
10785126 20 ml Luer-slip sprøjte Pakke med 100
10608435 3 ml Luer-slip sprøjte Pakke med 100
10313015 30 ml Luer-slip sprøjte Pakke med 50
10271245 5 ml Luer-slip sprøjte Pakke med 100
11901563 50 ml Luer-slipSprøjte Pakke med 30
11991553 10 ml Luer-lock sprøjte Pakke med 100
10302685 20 ml Luer-lock sprøjte Pakke med 100
10362725 3 ml Luer-lock sprøjte Pakke med 100
10744366 5 ml Luer-lock sprøjte Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10280655 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S75101
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug disse engangssprøjter af plast til at dispensere små mængder væske eller til at trykfiltrere gennem vores sprøjtefiltre.
Dispenser og filtrer små mængder væske med disse engangssprøjter, der bruges sammen med Thermo Scientific™ Titan3™ eller Thermo Scientific™ Target2™ sprøjtefiltre. Thermo Scientific™ National Target All-Plastic engangssprøjter er et ideelt valg til alle sprøjtefilterapplikationer. Disse engangssprøjter har todelt konstruktion ved hjælp af polypropylen tønder og polyethylen stempler. Dette eliminerer behovet for gummi- eller syntetiske stempelpakninger og kræver ingen silikone eller oliesmøremiddel i cylinderen.
  • Vælg Luer-Slip eller Luer Lock sprøjter i kapaciteter fra 1 til 50 ml
  • Ikke-steril
  • Bulk pakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyethylen (stempel), Polypropylen (tønde)
Oversigt Luer-Slip sprøjter; 1 ml kapacitet
Produkttype Luer-slip sprøjte
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 1 ml
Produktlinje Nationalt mål
Til brug med (udstyr) Sprøjtefilter
Tilslutningstype Luer-slip
Sterilitet Ikke-steril
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.