Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nationale silaniserede prøvehætteglas
Volumen (metrisk):
8 mL
12 mL
40 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nationale silaniserede prøvehætteglas er konstrueret af klart borosilikatglas eller ravfarvet glas af overlegen kvalitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ravgul; 12 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 19 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 12 mL |
| Højde (metrisk) | 65 mm |
| Lukkestørrelse | 15-425 |