Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nationale silaniserede prøvehætteglas
Artikelnummer. 12488686
Volumen (metrisk):
8 ml
12 ml
40 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 12488686
Brand: Thermo Scientific™ B7999S6
Thermo Scientific™ Nationale silaniserede prøvehætteglas er konstrueret af klart borosilikatglas eller ravfarvet glas af overlegen kvalitet.
Thermo Scientific™ Nationale silaniserede prøvehætteglas er konstrueret af klart borosilikatglas eller ravfarvet glas af overlegen kvalitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Clear; 40mL
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 40 ml
Højde (metrisk) 95 mm
Lukkestørrelse 24-400