Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nationale silaniserede prøvehætteglas
Artikelnummer. 12478686
Volumen (metrisk):
8 ml
12 ml
40 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 12478686
Brand: Thermo Scientific™ B7999S3
Thermo Scientific™ Nationale silaniserede prøvehætteglas er konstrueret af klart borosilikatglas eller ravfarvet glas af overlegen kvalitet.
Thermo Scientific™ Nationale silaniserede prøvehætteglas er konstrueret af klart borosilikatglas eller ravfarvet glas af overlegen kvalitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Clear; 8mL
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 8 ml
Højde (metrisk) 60 mm
Lukkestørrelse 15-425