Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nationale skruetrådshætter med bundet septa
Artikelnummer. 12413678
Forspaltet:
Ja
Nej
Lukkestørrelse:
10-425
13-425
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12413678
Brand: Thermo Scientific™ C401068A
Eliminer effektivt septa push-through med Thermo Scientific™ Nationale skruetrådshætter med bundet septa.
Eliminer effektivt septa push-through med Thermo Scientific™ Nationale skruetrådshætter med bundet septa.
  • Septa and polypropylene caps bonded together for an integral system
  • Eliminates septa push-through
  • Available with choice of GPI thread sizes and preslit septa for easier thin-gauge needle penetration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Black; Bonded Red 0.005 in. PTFE/White Silicone Septa; GPI Thread Finish: 10-425
Farve White, Black
Materiale PTFE, Silicone, Polypropylene
Forspaltet Nej
Septum Bonded Red PTFE/White Silicone, 0.005 in.
Produktlinje National
Lukkestørrelse 10-425