Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nationale skruetrådshætter med bundet septa
Artikelnummer. 10006704
Skift visning
Forspaltet:
Ja
Nej
Lukkestørrelse:
10-425
13-425
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forspaltet Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10006704 Nej 8-425 Pakke med 100
12413678 Nej 10-425 Pakke med 100
12423678 Ja 10-425 Pakke med 100
10096454 Ja 13-425 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10006704 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C401365A
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Eliminer effektivt septa push-through med Thermo Scientific™ Nationale skruetrådshætter med bundet septa.
Eliminer effektivt septa push-through med Thermo Scientific™ Nationale skruetrådshætter med bundet septa.
  • Septa og polypropylen hætter bundet sammen til et integreret system
  • Eliminerer septa push-through
  • Tilgængelig med valg af GPI-trådstørrelser og forudindstillede septa for nemmere tynd-gauge-nålpenetrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Sort; Bonded Red 0,005 in. PTFE/Hvid Silikone Septa; GPI-trådfinish: 8-425
Farve Sort
Materiale PTFE, Silikone, Polypropylen
Forspaltet Nej
Septum Bonded rød PTFE/hvid silikone, 0,005 tommer.
Produktlinje National
Lukkestørrelse 8-425