Få mere at vide
Thermo Scientific™ National Scientific PTFE/Silicone Seals
Beskrivelse
- PTFE/Silicone construction
- 20mm dia.
- Open seal
- Silicone septa
- Supplied in packs of 1,000
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 20 mm |
| Materiale | Silicone |
| Mængde | 1000/Cs. |