Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle crimpere og decrimpers til renrum
Artikelnummer. p-6153225
Størrelse:
11 mm
13 mm
20 mm
Type:
Manuel Decrimper
Manuel crimper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15200379
Brand: Thermo Scientific™ C4012100SS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse.
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse, når du bruger rustfrit stål Thermo Scientific™ Nationale manuelle crimpers og decrimpers.
Crimpere giver en reproducerbar, sikker lukning af hætteglas; decrimpers tillader nem fjernelse af aluminium tætninger uden at gå i stykker.
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
nr. pr. pakke 1 hv.
Type Manuel crimper
Til brug med (udstyr) Aluminium tætning
Størrelse 11 mm
Til brug med (applikation) Industriel kromatografi
Produktlinje National
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.