Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle crimpere og decrimpers til renrum
Beskrivelse
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse, når du bruger rustfrit stål Thermo Scientific™ Nationale manuelle crimpers og decrimpers.
- Rustfri stålkonstruktion
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Type | Manuel Decrimper |
| Til brug med (udstyr) | Aluminium tætning |
| Størrelse | 20 mm |
| Til brug med (applikation) | Industriel kromatografi |
| Produktlinje | National |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.