Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle crimpere og decrimpers til renrum
Artikelnummer. 15217308
Skift visning
Størrelse:
11 mm
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Type:
Manuel Decrimper
Manuel crimper
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize Type
15217308 20 mm Hver -
15200379 11 mm Hver Manuel crimper
15277298 13 mm Hver Manuel crimper
15267298 11 mm Hver Manuel Decrimper
15210379 13 mm Hver Manuel Decrimper
15220379 20 mm Hver Manuel Decrimper
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15217308 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C4020100SS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse.
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse, når du bruger rustfrit stål Thermo Scientific™ Nationale manuelle crimpers og decrimpers.
Crimpers provide a reproducible, secure vial closure; decrimpers allow easy removal of aluminum seals without breakage.
  • Stainless steel construction
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Manual Crimper
nr. pr. pakke 1 Ea.
Til brug med (udstyr) Chromatography, Serum Vial
Størrelse 20 mm
Til brug med (applikation) Industrial Chromatography
Produktlinje National
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.