Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuelle crimpere og decrimpers til renrum
Artikelnummer. 15200379 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelse:
11 mm
13 mm
20 mm
Type:
Manuel Decrimper
Manuel crimper
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Type unitSize
15200379 11 mm Manuel crimper Hver
15277298 13 mm Manuel crimper Hver
15267298 11 mm Manuel Decrimper Hver
15210379 13 mm Manuel Decrimper Hver
15220379 20 mm Manuel Decrimper Hver
15217308 20 mm - Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15200379 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C4012100SS
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse.
Opnå sikre, gentagelige krympninger eller fjern tætninger med minimeret risiko for beskadigelse, når du bruger rustfrit stål Thermo Scientific™ Nationale manuelle crimpers og decrimpers.
Crimpere giver en reproducerbar, sikker lukning af hætteglas; decrimpers tillader nem fjernelse af aluminium tætninger uden at gå i stykker.
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
nr. pr. pakke 1 hv.
Type Manuel crimper
Til brug med (udstyr) Aluminium tætning
Størrelse 11 mm
Til brug med (applikation) Industriel kromatografi
Produktlinje National
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.