Få mere at vide
Thermo Scientific™ National Headspace Vials
Artikelnummer. p-4526425
Volumen (metrisk):
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12470298
Brand: Thermo Scientific™ C4020S10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ National Headspace Vials opfylder eller overgår OEM-specifikationer.
Thermo Scientific™ National Headspace Vials opfylder eller overgår OEM-specifikationer.
  • Type 1 borosilikatglas
  • Hætteglas af klare glas med 20 mm krympeforsegling er designet til at passe til de fleste headspace autosamplere
  • Fladbunde hætteglas maksimerer opvarmningseffektiviteten, når de bruges med bund
  • Hætteglas med rund bund håndteres lettere af robotarme, der løfter hætteglasset fra bakken
  • Hætteglas med rund bund fordeler det indre tryk, der skabes ved høje temperaturer, hen over glasoverfladen
  • Affaset kantfinish har en robust kant, der trykker ind i skillevæggen for en mere effektiv tætning
Kompatibilitet
  • Fladbunde hætteglas har en længere hals til at passe med Carlo Erba™ og Agilent™ enheder
  • Hætteglas med rund bund er designet til Perkin Elmer™ , Tekmar™ og Varian™ enheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 10 ml; flad bund; Affaset kant
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 10 ml
Hals stil Affaset
Grundstil Flad bund
Lukketype Crimp Cap
Lukkestørrelse 20 mm
Til brug med (udstyr) Carlo Erba™ og Agilent™ Enheder