Få mere at vide
Thermo Scientific™ National Headspace Vials
Volumen (metrisk):
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National Headspace Vials opfylder eller overgår OEM-specifikationer.
- Type 1 borosilikatglas
- Hætteglas af klare glas med 20 mm krympeforsegling er designet til at passe til de fleste headspace autosamplere
- Fladbunde hætteglas maksimerer opvarmningseffektiviteten, når de bruges med bund
- Hætteglas med rund bund håndteres lettere af robotarme, der løfter hætteglasset fra bakken
- Hætteglas med rund bund fordeler det indre tryk, der skabes ved høje temperaturer, hen over glasoverfladen
- Affaset kantfinish har en robust kant, der trykker ind i skillevæggen for en mere effektiv tætning
Kompatibilitet
- Fladbunde hætteglas har en længere hals til at passe med Carlo Erba™ og Agilent™ enheder
- Hætteglas med rund bund er designet til Perkin Elmer™ , Tekmar™ og Varian™ enheder
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 10 ml; flad bund; Affaset kant |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Hals stil | Affaset |
| Grundstil | Flad bund |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Til brug med (udstyr) | Carlo Erba™ og Agilent™ Enheder |