Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nationale prøvehætteglas med skruetråd med åbne hætter og septa
Artikelnummer. p-4526555
Volumen (metrisk):
8 ml
16 ml
Højde (metrisk):
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
17 mm
21 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 12458666
Brand: Thermo Scientific™ B79903A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nationale prøvehætteglas med skruetråd med åbne hætter og Septa inkluderer krympeindpakkede hætteglas og separat emballerede hætter og septa.
Thermo Scientific™ Nationale prøvehætteglas med skruetråd med åbne hætter og Septa inkluderer krympeindpakkede hætteglas og separat emballerede hætter og septa.
  • Usamlede bekvemmelighedssæt
  • Vælg mellem 33 ekspanderende borosilikat klart glas (Type 1, Klasse A) eller 51A ravgult glas
  • Eliminer udvaskning af ioner
  • Sørg for ensartet pH i prøveopbevaringstiden
  • Med skruelåg af polypropylen med åben top og PTFE/silikone septa
  • Praktisk emballage til lagerrum eller laboratorieskabe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 8 ml
Septum Rød PTFE/Hvid Silikone
Volumen (engelsk) 2.125 dr.
Lukketype Skruelåg (åben top) med septum
Højde (metrisk) 60 mm
Lukkestørrelse 15-425