Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nationale prøvehætteglas med skruetråd med åbne hætter og septa
Artikelnummer. 12478666
Volumen (metrisk):
8 ml
16 ml
Højde (metrisk):
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
17 mm
21 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 12478666
Brand: Thermo Scientific™ B79904A
Thermo Scientific™ Nationale prøvehætteglas med skruetråd med åbne hætter og Septa inkluderer krympeindpakkede hætteglas og separat emballerede hætter og septa.
Thermo Scientific™ Nationale prøvehætteglas med skruetråd med åbne hætter og Septa inkluderer krympeindpakkede hætteglas og separat emballerede hætter og septa.
  • Unassembled convenience kits
  • Choice of 33 expansion borosilicate clear glass (Type 1, Class A) or 51A amber glass
  • Eliminate leaching of ions
  • Provide consistent pH for duration of sample storage life
  • With polypropylene open top screw caps and PTFE/silicone septa
  • Convenient packaging for storerooms or laboratory cabinets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Amber
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 16 ml
Septum PTFE/Silicone
Volumen (engelsk) 4.375 dr.
Lukketype Screw Cap (Open-top) with Septum
Højde (metrisk) 70 mm
Lukkestørrelse 18-400