Få mere at vide
Thermo Scientific™ National Flat-Bottom Vial Inserts
Shop alle Thermo Scientific produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National Flat-Bottom Vial Inserts are bulk-packed for convenience.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 200μL; 5mm OD |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Volumen (metrisk) | 200 μL |
| Type | Insert |