Få mere at vide
Thermo Scientific™ National Crimp-Top Autosampler Vials
Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
2.5mL; 11mm; Clear
8mm x 40mm crimp top vials, clear glass flat bottom, 1.2mL
Volumen (metrisk):
1.2 mL
2.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National Crimp-Top Autosampler Vials are offered as clear or amber, in a range of sizes.
Ordering Information:
Order caps separately.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 8mm x 40mm crimp top vials, clear glass flat bottom, 1.2mL |
| Volumen (metrisk) | 1.2 mL |
| Volumen (metrisk) Virker | 1.2 mL |
| Lukkestørrelse | 8 mm |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ National Crimp-Top Autosampler Vials >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion