Få mere at vide
Thermo Scientific™ National Crimp-Top Autosampler Vials
Artikelnummer. 11563810 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
2,5 ml; 11 mm; Klar
8 mm x 40 mm krympetopflasker, klar glasflad bund, 1,2 ml
Volumen (metrisk):
1,2 ml
2,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Artikelnummer. 11563810
Brand: Thermo Scientific™ 60180501
Thermo Scientific™ National Crimp-Top Autosampler Vials are offered as clear or amber, in a range of sizes.
Thermo Scientific™ National Crimp-Top Autosampler Vials are offered as clear or amber, in a range of sizes.
Ordering Information:
Order caps separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 8 mm x 40 mm krympetopflasker, klar glasflad bund, 1,2 ml
Volumen (metrisk) 1,2 ml
Volumen (metrisk) Virker 1.2 mL
Lukkestørrelse 8 mm