Få mere at vide
Thermo Scientific™ Komponenter til Vial Convenience Kits
Artikelnummer. p-4526489
Volumen (metrisk):
20 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12408646
Brand: Thermo Scientific™ B7920VO
Hætteglas, hætter og septa til brug med Thermo Scientific™ Nationale Vial Convenience Kits.
Hætteglas, hætter og septa til brug med Thermo Scientific™ Nationale bekvemmelighedssæt til hætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Clear 20mL vials, 28 x 57mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Volumen (metrisk) 20 ml
Produktlinje National
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 57 mm
Mængde 100 Pk.
Certificeringer/compliance Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Type Vial
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ National Vial Convenience Kits