Få mere at vide
Thermo Scientific™ Komponenter til Vial Convenience Kits
Volumen (metrisk):
20 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Hætteglas, hætter og septa til brug med Thermo Scientific™ Nationale bekvemmelighedssæt til hætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Amber 20 ml hætteglas, 28 x 57 mm |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Volumen (metrisk) | 20 ml |
| Produktlinje | National |
| Volumen (metrisk) i alt | 20 mL |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 57 mm |
| Mængde | 100 Pk. |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Vis mere |