Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt
Artikelnummer. p-4526376
Farve:
Amber
Clear
Klar
Ravgul
Lukketype:
Phenolic
Polypropylen
Polypropylen, Flange
Polypropylene
Polypropylene, Flanged
Septum:
PTFE
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone, Pre-slit
PTFE/Silicone/PTFE
Rød PTFE/Hvid Silikone
Emballagetype:
Polybag
Storage Tray
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11911613
Brand: Thermo Scientific™ C4013015A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt giver bekvemmelighed, effektivitet og stabelbare opbevaringsmuligheder.
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt giver bekvemmelighed, effektivitet og stabelbare opbevaringsmuligheder.
  • Pakket i praktiske hætteglasbakker med klare låg eller i økonomiske polyposer
  • Hætteglasbakker kan stables for nem opbevaring
  • Alle hætter er fremstillet af ny polypropylen, medmindre andet er angivet
Inkluderer:
100 hætteglas med påsat hætter og septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Farve (forsegling) Sort
Oversigt klart glas; PP sort kasket; Rød PTFE/Hvid Silikone septum; i polybag
Farve Klar
Materiale Glas, PTFE, Silikone
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum Rød PTFE/Hvid Silikone
Emballagetype Polybag
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Polypropylen
Lukkestørrelse 8-425