Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt
Artikelnummer. 11985673
Farve:
Amber
Clear
Klar
Ravgul
Lukketype:
Phenolic
Polypropylen
Polypropylen, Flange
Polypropylene
Polypropylene, Flanged
Septum:
PTFE
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone, Pre-slit
PTFE/Silicone/PTFE
Rød PTFE/Hvid Silikone
Emballagetype:
Polybag
Storage Tray
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11985673
Brand: Thermo Scientific™ C4013195
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt giver bekvemmelighed, effektivitet og stabelbare opbevaringsmuligheder.
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt giver bekvemmelighed, effektivitet og stabelbare opbevaringsmuligheder.
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags
  • Vial trays are stackable for easy storage
  • All caps are manufactured from virgin polypropylene unless noted
Includes: 
100 vials with pre-attached caps and septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Black
Farve (forsegling) Red/White
Oversigt Clear Glass, flanged; PP Black Cap; Red PTFE/White Silicone Preslit septum; in storage tray
Farve Clear
Materiale Glass, PTFE, Silicone
Forspaltet Yes
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/Silicone, Pre-slit
Emballagetype Storage Tray
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Polypropylene, Flanged
Lukkestørrelse 8-425