Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt
Artikelnummer. 11945683
Farve:
Klar
Ravgul
Lukketype:
Fenolisk
Polypropylen
Polypropylen, Flange
Polypropylen, flanget
Septum:
PTFE-materiale
PTFE/Silikone
PTFE/Silikone, præ-slidset
PTFE/Silikone/PTFE
Rød PTFE/Hvid Silikone
Emballagetype:
Opbevaringsbakke
Polybag
Polypose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11945683
Brand: Thermo Scientific™ C4013486A
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt giver bekvemmelighed, effektivitet og stabelbare opbevaringsmuligheder.
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt giver bekvemmelighed, effektivitet og stabelbare opbevaringsmuligheder.
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags
  • Vial trays are stackable for easy storage
  • All caps are manufactured from virgin polypropylene unless noted
Includes: 
100 vials with pre-attached caps and septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Black
Oversigt Clear Glass; Phenolic Black Cap; PTFE/Silicone/PTFE septum; in storage tray
Farve Klar
Materiale Glass, PTFE, Silicone
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/Silikone/PTFE
Emballagetype Opbevaringsbakke
Lukningsmateriale Phenolic
Lukketype Fenolisk
Lukkestørrelse 8-425