Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt
Farve:
Klar
Ravgul
Lukketype:
Fenolisk
Polypropylen
Polypropylen, Flange
Polypropylen, flanget
Septum:
PTFE-materiale
PTFE/Silikone
PTFE/Silikone, præ-slidset
PTFE/Silikone/PTFE
Rød PTFE/Hvid Silikone
Emballagetype:
Opbevaringsbakke
Polybag
Polypose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt giver bekvemmelighed, effektivitet og stabelbare opbevaringsmuligheder.
- Packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags
- Vial trays are stackable for easy storage
- All caps are manufactured from virgin polypropylene unless noted
Includes:
100 vials with pre-attached caps and septa
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Black |
| Farve (forsegling) | Red/White |
| Oversigt | Amber Glass; PP Black Cap; Red PTFE/White Silicone septum; in polybag |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Glass, PTFE, Silicone |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Septum | PTFE/Silikone |
| Emballagetype | Polypose |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Lukketype | Polypropylen |
| Vis mere |