Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt
Artikelnummer. 11925693
Farve:
Klar
Ravgul
Lukketype:
Fenolisk
Polypropylen
Polypropylen, Flange
Polypropylen, flanget
Septum:
PTFE-materiale
PTFE/Silikone
PTFE/Silikone, præ-slidset
PTFE/Silikone/PTFE
Rød PTFE/Hvid Silikone
Emballagetype:
Opbevaringsbakke
Polybag
Polypose
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11925693
Brand: Thermo Scientific™ C401358AW
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt giver bekvemmelighed, effektivitet og stabelbare opbevaringsmuligheder.
Thermo Scientific™ Nationalt samlet standard åbningshætteglas, hætte og septumsæt giver bekvemmelighed, effektivitet og stabelbare opbevaringsmuligheder.
  • Pakket i praktiske hætteglasbakker med klare låg eller i økonomiske polyposer
  • Hætteglasbakker kan stables for nem opbevaring
  • Alle hætter er fremstillet af ny polypropylen, medmindre andet er angivet
Inkluderer:
100 hætteglas med påsat hætter og septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Farve (forsegling) Gul
Oversigt Amber glas; ID-patch; PP sort kasket; Rød PTFE/Hvid Silikone septum; i opbevaringsbakken
Farve Ravgul
Materiale Glas, PTFE, Silikone
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum Rød PTFE/Hvid Silikone
Emballagetype Opbevaringsbakke
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Polypropylen, Flange
Lukkestørrelse 8-425