Få mere at vide
Thermo Scientific™ National Assembled Screw Caps with Inserted Septa for 4mL Vials
Farve:
Rød
Sort
Materiale:
PTFE, silikone, polypropylen, Silicone, Polypropylene
Septum:
Hvid PTFE/naturlig silikone
Rød PTFE/Hvid silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National Assembled Screw Caps with Inserted Septa for 4mL Vials are designed to be used with any 13mm septa.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | PP; Black; White PTFE/Natural Silicone |
| Farve | Sort |
| Materiale | PTFE, silikone, polypropylen, Silicone, Polypropylene |
| Septum | Hvid PTFE/naturlig silikone |
| Produktlinje | National |
| Til brug med (udstyr) | 4 mL Vials |