Få mere at vide
Thermo Scientific™ Skru øverste hætteglasholdere
Artikelnummer. 10620526
Holder:
Hætteglas
Hætteglas (100)
Til brug med (udstyr):
2 ml hætteglas
4 ml hætteglas
Oversigt:
Hætteglasstativ
Hætteglasstativ med låg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10620526
Brand: Thermo Scientific™ C401527
Hold og organiser hætteglas effektivt, mens du bruger dem eller til opbevaring. Spar plads ved at stable de 50 eller 100 hætteglasstativer af plast oven på hinanden.
Opbevar hætteglas effektivt med Thermo Scientific™ Nationale 4 ml hætteglasstativer med skruetop, kan stables for endnu mere pladsbesparelser.
  • Racks feature alphanumeric indexing for easier vial identification
  • Polypropylene vial racks are resistant to most solvents
Ordering Information
50 and 100 vial capacity racks available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vial Rack
Oversigt Hætteglasstativ med låg
Farve Blue
Holder Hætteglas (100)
Materiale Polystyrene
Form Square
Stabelbar Yes
Til brug med (udstyr) 4 ml hætteglas
Limited warranty period:
Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.