Få mere at vide
Thermo Scientific™ 20mm Crimp Seals with Septa for Headspace Vials
Septum:
Aluminiumsfolie/hvid højtemperatur silikone
Klar PTFE/grå butyl
SepCap Integreret støbt polyethylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 250
Type:
Krympehætte
Trykfrigørelse
Descripción
Minimize the risk of contamination with quick, convenient Thermo Scientific™ National 20mm Crimp Seals with Septa.
20mm snap cap with prefitted septa for headspace vials
- Seals with pre-inserted septa are convenient and minimize contamination due to handling
- Use magnetic seals with CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ and other magnetic transport autosamplers
- PurePak™ PTFE/Silicone seals are packed in glass jars to maintain purity up to the point of use
- Molded polyethylene SepCap™ is suitable for short-term storage or where repeated access to the vial is required
Ordering Information:
Septa and snap cap also sold separately.
Note:
SepCap is for short-term storage. Do not use SepCap at elevated temperatures.
Especificaciones
Especificaciones
| Oversigt | SepCap Integral molded Polyethylene septa |
| Materiale | Polyethylene, Molded Polyethylene |
| Septum | SepCap Integreret støbt polyethylen |
| Produktlinje | National |
| Lukkestørrelse | 20 mm |
| Til brug med (udstyr) | Headspace Vials |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido