Få mere at vide
Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm Screw Thread Vials, Silanized
Artikelnummer. 12450258
Farve:
Klar
Ravgul
Hals stil:
Brede
Standard
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12450258
Brand: Thermo Scientific™ C4015S2W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Thermo Scientific™ National 15 x 45mm Screw Thread Vials have a uniformly flat bottom for security with inserts.
Thermo Scientific™ National 15 x 45mm Screw Thread Vials have a uniformly flat bottom for security with inserts.
  • Original 4mL Waters WISP™ autosampler vial
  • Superior quality borosilicate clear glass Type 1, Class A or 51A amber glass
  • I-D™ vials feature write-on patch
  • AP2000™ High-recovery vials feature a tapered bottom for maximum sample extraction
  • Glastic™ vials have a glass insert fixed inside of a plastic vial
  • Deactivated vials are available with either NSC Silanization or Kimshield™ pretreatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 4 mL
Hals stil Brede
Volumen (metrisk) Virker 4 mL
Højde (metrisk) 45 mm
Markeringssted I-D