Få mere at vide
Nateglinide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nateglinide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 317.1991 |