Få mere at vide
Nateglinide, Mikromol™
Artikelnummer. 17901376
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17901376 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17901376 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0847.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nateglinide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nateglinide
CAS 105816-04-4
Analyt- eller komponentnavne Nateglinide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H27 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nateglinide
InChI formel InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-3-phenyl-2-[(4-propan-2-ylcyclohexancarbonyl)amino] propansyre
Molekylvægt (g/mol) 317.42
Mængde 100 mg
Formel vægt 317,1991 g/mol