Få mere at vide
Nateglinide Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Nateglinide Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nateglinide Methyl Ester |
| CAS | 105746-47-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nateglinide Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H29 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Nateglinide Methyl Ester, N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalanine methyl ester, D-Phenylalanine, N-[[4-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-, methyl ester, trans- |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29NO3/c1-14(2)16-9-11-17(12-10-16)19(22)21-18(20(23)24-3)13-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,14,16-18H,9-13H2,1-3H3,(H,21,22)/t16-,17-,18-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H]2CC[C@H](CC2)C(C)C |
| IUPAC navn | methyl (2R)-3-phenyl-2-[(4-propan-2-ylcyclohexanecarbonyl)amino]propanoate |
| Vis mere |