missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nateglinide Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30478946
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478946 1 g
30475990 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3798101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 187728-85-4
Molekylær formel C21 H31 N O3
Molekylvægt (g/mol) 345.48
Synonym D-Phenylalanine, N-[[trans-4-(1-methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-, ethyl ester, Ethyl N-[[trans-4-(Propan-2-yl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalaninate, Nateglinide Ethyl Ester, Ethyl N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalaninate
IUPAC navn ethyl (2R)-3-phenyl-2-[(4-propan-2-ylcyclohexanecarbonyl)amino]propanoate
SMIL CCOC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H]2CC[C@H](CC2)C(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalaninate (Nateglinide Ethyl Ester)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H31NO3/c1-4-25-21(24)19(14-16-8-6-5-7-9-16)22-20(23)18-12-10-17(11-13-18)15(2)3/h5-9,15,17-19H,4,10-14H2,1-3H3,(H,22,23)/t17-,18-,19-/m1/s1
Formel vægt 345.2304
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.