Få mere at vide
Nateglinide EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Nateglinide EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxylic acid |
| CAS | 5-6-7077 |
| Analyt- eller komponentnavne | trans-4-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxylic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H18 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Nateglinide Imp. A (EP), Nateglinide USP Related Compound A, Nateglinide USP RC A, trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 4-isopropyl-, trans- (8CI), trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid, trans-p-Menthan-7-oic acid, Nateglinide Related Compound A, Nateglinide Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)/t8-,9- |
| SMIL | CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-propan-2-ylcyclohexane-1-carboxylic acid |
| Vis mere |