Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nateglinid
Artikelnummer. 16584364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16584364 1 g
16594364 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16584364 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462980010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105816-04-4
Molekylær formel C19H27NO3
Molekylvægt (g/mol) 317.43
InChI nøgle CZCVBLROPSHDRZ-YESZJQIVSA-N
IUPAC navn (2R)-3-phenyl-2-{[(1S,3S)-3-(propan-2-yl)cyclohexyl]formamido}propansyre
SMIL CC(C)[C@H]1CCC[C@@H](C1)C(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nateglinide
Smeltepunkt 129.0°C to 130.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 317.42