Få mere at vide
R&D Systems™ Nateglinide
Artikelnummer. 18782714
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18782714 10 mg
18752514 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782714 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4231/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Kir6 (KATP) blocker; displays high affinity for SUR1/Kir6.2 channels
Kir6 (KATP) blocker. Exhibits in vitro tissue selectivity for pancreatic β-cell-type Kir6 channels over cardiovascular Kir6 channels; displays high affinity for SUR1/Kir6.2 channels. Hypoglycemic agent; stimulates insulin secretion from pancreatic β-cells by increasing cytosolic Ca2+ concentration. Also agonist at the orphan receptor MRGPRX4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105816-04-4
Molekylær formel C19H27NO3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nateglinide
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 317.42
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 317.429