Få mere at vide
Abnova™ NAT5 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16139662
Mængde:
10 μg
25 μg
Artikelnummer. 16139662
Brand: Abnova™ H00051126P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Adgangsnummer AAH05181
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 51126
Molekylvægt (g/mol) 45.32
Navn NAT5 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 10 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MTTLRAFTCDDLFRFNNINLDPLTETYGIPFYLQYLAHWPEYFIVAEAPGGELMGYIMGKAEGSVAREEWHGHVTALSVAPEFRRLGLAAKLMELLEEISERKGGFFVDLFVRVSNQVAVNMYKQLGYSVYRTVIEYYSASNGEPDEDAYDMRKALSRDTEKKSIIPLPHPVRPEDIE
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias NAT3/dJ1002M8.1
Fælles navn NAT5
Gen symbol NAT5
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis