Få mere at vide
Nastorazepide, MedChemExpress
Beskrivelse
Nastorazepide (Z-360) is a selective, orally available, 1,5-benzodiazepine-derivative gastrin/cholecystokinin 2 (CCK-2) receptor antagonist with potential antineoplastic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nastorazepide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 209219-38-5 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H36N4O5 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Z-360 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (61.47 mM) |
| Vis mere |