Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Naspm trihydrochloride
Beskrivelse
Selective antagonist of Ca2+-permeable AMPA receptors; blocks AMPA receptors lacking the GluA2 subunit. Protects hippocampal neurons against global ischemia-induced cell death.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naspm trihydrochloride |
| CAS | 1049731-36-3 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C22H37Cl3N4O |
| Formel vægt | 479.91 |
| Renhed | >97% |
| Molekylvægt (g/mol) | 479.915 |