missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Naspm trihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Naspm trihydrochloride (1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naspm trihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1049731-36-3 |
| Farve | Pale Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H37Cl3N4O |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride |
| Opløselighedsinformation | H2O : 50 mg/mL (104.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.4 mg/mL (13.34 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?