Få mere at vide
Naspm, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497937
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497937 5 mg -
16495896 100 mg -
16451437 50 mg 50mg
16405228 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497937 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12506
MedChemExpress Naspm (1-Naphthyl acetyl spermine), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Naspm (1-Naphthyl acetyl spermine), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naspm
Fysisk form Solid
CAS 122306-11-0
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H34N4O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 1-Naphthylacetyl spermine
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (26.99 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCCCNCCCCNCCCN)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 370.53
Formel vægt 370.53
Procent renhed 95.18%