Få mere at vide
Nasco Whirl-Pak™ Trans-Pak™ Non-Sterile Specimen Sample Bag
Artikelnummer. 11707005 Shop alle Whirl-Pak produkter
Dimensioner (L x B):
9 x 6 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11707005
Brand: Nasco B01253WA
Unique specimen transport bag designed with an outside pouch to separate important paperwork from the inside of the bag - eliminating misplaced documents while protecting those handling the specimen
  • Outside pouch keeps important paperwork dry, clean, and separate from the sample.
  • Features the Biohazard symbol required by OSHA (Occupational Safety and Health Administration).
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 24 oz.
Kapacitet (metrisk) 710mL
Lukketype Tape and Wire
Farve Red
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Hazardous Waste Disposal
Inkluderer Bag
Materiale Polyethylene
Sterilitet Sterile
Tykkelse (metrisk) 0.064 mm
Tykkelse (engelsk) 2.50 mil
Dimensioner (L x B) 9 x 6 tommer
Længde (engelsk) 9 in.
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 6 in.
Bredde (metrisk) 15 cm
Produkttype Biohazard Specimen Bag