Få mere at vide
Whirl-Pak™ Stand-up prøveposer
Artikelnummer. 30281139 Shop alle Whirl-Pak produkter
Dimensioner (L x B):
18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tommer)
23 x 11,5 cm (9 x 4,5 tommer)
23 x 15 cm (9 x 6 tommer)
38 x 15 cm (15 x 6 tommer)
38 x 19 cm (15 x 7,5 tommer)
Tykkelse (engelsk):
2,50 mio
3 mil
4 mil
Kapacitet (metrisk):
118 ml
532 ml
710 ml
1,24 l
2 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 30281139
Brand: Whirl-Pak™ B01364WA
Stand-up poser gør det meget nemt at tilføje materiale til posen og at fjerne prøve til test eller analyse. Den flade bund sikrer stabilitet, og wiretapperne holder toppen åben for nem adgang.
  • Papirlignende finish eliminerer stort set blækudtværing
  • Overflade, der vil acceptere en række forskellige skriveredskaber
  • Steriliseret efter fremstilling
Tekniske data
Oversigt Whirl-Pak™ Stand-up taske
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 118 ml
Lukketype Tape og Wire
Farve Ryd med hvid blok
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Tykkelse (metrisk) 0.064 mm
Fyld volumen 4 oz.
Latex fri Ja
nr. pr. pakke 500/Pk.
Ydre emballage Write-On Whirl-Pak™ Taske
Beskyttende indre emballage Plastic
Mængde 500/Pk.
Steriliseringsmetode Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelsk) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metrisk) 82 °C
Tykkelse (engelsk) 2,50 mio
Dimensioner (L x B) 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tommer)
Længde (engelsk) 7,25 tommer.
Længde (metrisk) 18 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.5 cm
Produkttype Stand-up taske