Få mere at vide
Whirl-Pak™ Stand-up prøveposer
Shop alle Whirl-Pak produkter
Dimensioner (L x B):
18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tommer)
23 x 11,5 cm (9 x 4,5 tommer)
23 x 15 cm (9 x 6 tommer)
38 x 15 cm (15 x 6 tommer)
38 x 19 cm (15 x 7,5 tommer)
Tykkelse (engelsk):
2,50 mio
3 mil
4 mil
Kapacitet (metrisk):
118 mL
532 mL
710 mL
1.24 L
2 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
Stand-up poser gør det meget nemt at tilføje materiale til posen og at fjerne prøve til test eller analyse. Den flade bund sikrer stabilitet, og wiretapperne holder toppen åben for nem adgang.
- Papirlignende finish eliminerer stort set blækudtværing
- Overflade, der vil acceptere en række forskellige skriveredskaber
- Steriliseret efter fremstilling
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Whirl-Pak™ Stand-up taske |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 69 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Lukketype | Tape og Wire |
| Farve | Ryd med hvid blok |
| Engangs | Engangsbrug |
| Inkluderer | Taske |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |