Få mere at vide
Beschreibung
Stand-up poser gør det meget nemt at tilføje materiale til posen og at fjerne prøve til test eller analyse. Den flade bund sikrer stabilitet, og wiretapperne holder toppen åben for nem adgang.
- Papirlignende finish eliminerer stort set blækudtværing
- Overflade, der vil acceptere en række forskellige skriveredskaber
- Steriliseret efter fremstilling
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | Whirl-Pak™ Stand-up taske |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Tape og Wire |
| Farve | Ryd med hvid blok |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Fyld volumen | 42 oz. |
| Latex fri | Ja |
| nr. pr. pakke | 250/Pk. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?