Få mere at vide
Whirl-Pak™ Stand-up prøveposer
Artikelnummer. 11716873 Shop alle Whirl-Pak produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tommer)
23 x 11,5 cm (9 x 4,5 tommer)
23 x 15 cm (9 x 6 tommer)
38 x 15 cm (15 x 6 tommer)
38 x 19 cm (15 x 7,5 tommer)
Tykkelse (engelsk):
2,50 mio
3 mil
4 mil
Kapacitet (metrisk):
118 ml
532 ml
710 ml
1,24 l
2 l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Tykkelse (engelsk) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11716873 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tommer) 2,50 mio 118 ml Pakke med 500
30281139 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tommer) 2,50 mio 118 ml -
11726873 23 x 11,5 cm (9 x 4,5 tommer) 3 mil 532 ml Pakke med 500
11766965 23 x 15 cm (9 x 6 tommer) 3 mil 710 ml Pakke med 500
11781796 38 x 15 cm (15 x 6 tommer) 4 mil 1,24 l Pakke med 250
11791796 38 x 19 cm (15 x 7,5 tommer) 4 mil 2 l Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11716873 Leverandør Whirl-Pak™ Leverandørnr. B01364WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 DKK
    638.46 DKK / Pakke med 500
    Spare 1326.54 DKK
    67% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Stand-up poser gør det meget nemt at tilføje materiale til posen og at fjerne prøve til test eller analyse. Den flade bund sikrer stabilitet, og wiretapperne holder toppen åben for nem adgang.
  • Papirlignende finish eliminerer stort set blækudtværing
  • Overflade, der vil acceptere en række forskellige skriveredskaber
  • Steriliseret efter fremstilling
Tekniske data
Oversigt Whirl-Pak™ Stand-up taske
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Tape og Wire
Farve Ryd med hvid blok
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Fyld volumen 4 oz.
Latex fri Ja
nr. pr. pakke 500/Pk.
Ydre emballage Write-On Whirl-Pak™ Taske
Beskyttende indre emballage Plastic
Mængde 500/Pk.
Steriliseringsmetode Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelsk) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metrisk) 82 °C
Tykkelse (engelsk) 2,50 mio
Dimensioner (L x B) 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tommer)
Længde (engelsk) 7,25 tommer.
Bredde (engelsk) 3 tommer
Produkttype Stand-up taske
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 118 ml
Længde (metrisk) 18 cm
Bredde (metrisk) 7.5 cm
Tykkelse (metrisk) 0.064 mm